Få mere at vide
D-Tryptofan, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453571 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11453571 1 g
1 options
Artikelnummer. 11453571 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210314401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Højrenheds aminosyrer egnet til forskning eller videre fremstillingsapplikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
CAS 153-94-6
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.99
Molekylær formel C11H12N2O2
MDL nummer MFCD00005647
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
SMIL N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 1 g
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
Formel vægt 204.23
Procent renhed ≥99%
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinsk pulver