Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-tryptofan, 99 %
Artikelnummer. 11428357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428357 100 g 100g
11408357 5 g 5g
11418357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428357 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18426.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204,23 g/mol
D-tryptophan anvendes til dyrkning af humane embryonale nyreceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produktet er et sødemiddel, der bruges til at studere frigivelsen af inkretiner fra enteroendokrine celler udløst af sukker, men ikke af sødestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-tryptophan anvendes til dyrkning af humane embryonale nyreceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produktet er et sødemiddel, der bruges til at studere frigivelsen af inkretiner fra enteroendokrine celler udløst af sukker, men ikke af sødestoffer.
Opløselighed
Opløselig i 0,5 M saltsyre (50 mg/ml), vand (11 mg/ml ved 20 °C), varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-94-6
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00005647
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Tryptophan
Smeltepunkt 273 °C (dekomponering)
Beilstein 86198
Opløselighedsinformation Opløselig i 0,5 M saltsyre (50 mg/ml), vand (11 mg/ml ved 20 °C), varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløselig i kloroform.
Mængde 100 g
Formel vægt 204.23
Optisk rotation +31,5° (c=1 i vand)
Procent renhed 99%