Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-tryptofan, 99 %
Beskrivelse
D-tryptophan anvendes til dyrkning af humane embryonale nyreceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produktet er et sødemiddel, der bruges til at studere frigivelsen af inkretiner fra enteroendokrine celler udløst af sukker, men ikke af sødestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-tryptophan anvendes til dyrkning af humane embryonale nyreceller (HEK-293, ATCC: CRL-1573). Produktet er et sødemiddel, der bruges til at studere frigivelsen af inkretiner fra enteroendokrine celler udløst af sukker, men ikke af sødestoffer.
Opløselighed
Opløselig i 0,5 M saltsyre (50 mg/ml), vand (11 mg/ml ved 20 °C), varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Tryptophan |
| Smeltepunkt | 273°C (decomposition) |
| Beilstein | 86198 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 204.23 |
| Optisk rotation | +31.5° (c=1 in Water) |
| Procent renhed | 99% |