Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-tryptofan, 99 %
Artikelnummer. 10367680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10367680 5 g 5g
10533341 25 g 25g
10627104 100 g 100g
11966611 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367680 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 168630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-94-6
Molekylær formel C11H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
MDL nummer MFCD00005647
InChI nøgle QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Synonym d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Tryptophan
Smeltepunkt 282.0°C to 285.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Glasflaske
Specifik rotation + 31.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform
Specifik rotationstilstand + 31.50 (24.00°C c=1,H2O)
Mængde 5 g
Formel vægt 204.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver