Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Tryptophan |
| Smeltepunkt | 282.0°C to 285.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | + 31.50 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform |
| Specifik rotationstilstand | + 31.50 (24.00°C c=1,H2O) |
| Vis mere |