Få mere at vide
D-(+)-Trehalose dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30455139
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30455139 5 g
1 options
Artikelnummer. 30455139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7187505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12 H22 O11 . 2 H2 O
Mængde 5 g
Synonym Trehalose dihydrate, α-d-Glucopyranosyl α-d-glucopyranoside dihydrate (α,α-trehalose dihydrate)
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
SMIL O.O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 378.33
Formel vægt 378.1373