Få mere at vide
D-(+)-trehalosedihydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453491 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453491 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11453491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210309780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3615.00 DKK
    3439.98 DKK / 100g
    Spare 175.02 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Natural alpha-linked disaccharide used as a protein-stabilizing agent and cryoprotectant in cell freezing media.
  • Trehalose reducerer ikke Fehlings opløsning; det er gæret af gær
  • Det spaltes ikke af alfa-glucosidase
  • Syrehydrolyse giver 2 mol D-glukose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose Dihydrate
CAS 6138-23-4
Smeltepunkt 203 °C (litteratur)
Farve Hvid
Molekylær formel C12H26O13
Lineær formel C12H22O11 . 2H2O
MDL nummer MFCD00071594
Mængde 100 g
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml - klar, farveløs opløsning) eller varm alkohol.
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formel vægt 378.3
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver