Få mere at vide
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16489146 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16489146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1132A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H26O13
Mængde 100 mg
Synonym D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate
Opløselighedsinformation H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O]
Molekylvægt (g/mol) 378.33
Formel vægt 378.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid