Få mere at vide
D-(+)-trehalose, dihydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11403104
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11403104 10 g Poly flaske 10g
11413104 25 g Poly flaske 25g
10744344 100 g Poly flaske 100g
10318094 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403104 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP268710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
D-(+)-Trehalose bruges i flere biokemiske teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H26O13
Molekylvægt (g/mol) 378.327
MDL nummer MFCD00071594
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Smeltepunkt 97°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 8.5 to 10.5%
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Poly flaske
Mængde 10 g
Merck Index 15, 9742
Formel vægt 378.33
Procent renhed 98% min.
Fysisk form Powder or Solid