Få mere at vide
D-(+)-trehalose, dihydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10744344
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744344 100 g Poly flaske 100g
11403104 10 g Poly flaske 10g
11413104 25 g Poly flaske 25g
10318094 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10744344 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2687100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
D-(+)-Trehalose bruges i flere biokemiske teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H26O13
Molekylvægt (g/mol) 378.327
MDL nummer MFCD00071594
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifica
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Smeltepunkt 97 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 8,5 til 10,5 %
Infrarødt spektrum Følger reference
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 9742
Formel vægt 378.33
Procent renhed 98% min.
Fysisk form Pulver eller fast form
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.