Få mere at vide
D-(+)-trehalosedihydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433491 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433491 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11433491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210309705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 DKK
    329.11 DKK / 5g
    Spare 16.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
A disaccharide chemical chaperone that functions as an osmolyte to safeguard cells against environmental stress and stabilize proteins during freeze-drying.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Molekylær formel C12H26O13
MDL nummer MFCD00071594
Mængde 5 g
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Formel vægt 378.3
Procent renhed 99%
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver