Få mere at vide
D-(+)-trehalosedihydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402061 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402061 5 g 5g
11422061 25 g 25g
11432061 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402061 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219475605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 5g
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H26O13
Molekylvægt (g/mol) 378.327
MDL nummer MFCD00071594
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose dihydrate
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Mængde 5 g
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
Formel vægt 378.3
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver