Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalosedihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11424027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424027 100 g 100g
11404027 5 g 5g
11414027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424027 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A19434.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2738.70 DKK
    2268.65 DKK / 100g
    Spare 470.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6138-23-4 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-(+)-Trehalosedihydrat bruges som fødevaretilsætningsstof i mange forarbejdede fødevarer og farmaceutiske hjælpestoffer. Det er meget udbredt som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer og beskytter cellerne mod forskellige miljøbelastninger. Det finder anvendelse i behandlingen af Huntingtons sygdom og Parkinsons sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
og varm alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00006628
InChI nøgle HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose dihydrate
Smeltepunkt 97 °C til 99 °C
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 100 g
Beilstein 5322018
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og varm alkohol.
Formel vægt 378,33 (342,29 Vandfri)