Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalosedihydrat, 99 %
Beskrivelse
D-(+)-Trehalosedihydrat bruges som fødevaretilsætningsstof i mange forarbejdede fødevarer og farmaceutiske hjælpestoffer. Det er meget udbredt som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer og beskytter cellerne mod forskellige miljøbelastninger. Det finder anvendelse i behandlingen af Huntingtons sygdom og Parkinsons sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og varm alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Trehalose dihydrate |
| Smeltepunkt | 97 °C til 99 °C |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5322018 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og varm alkohol. |
| Formel vægt | 378,33 (342,29 Vandfri) |