Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-trehalosedihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11936901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936901 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10255950 25 g Glasflaske 25g
10483245 100 g Glasflaske -
10379123 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11936901 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 182550025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H22O11·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 378.32
MDL nummer MFCD00071594
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;dihydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Trehalose dihydrate
Smeltepunkt 97.0°C to 99.0°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 159742
Specifik rotationstilstand + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Specifik rotation + 179.00
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 378.32
Procent renhed 99%