Få mere at vide
Melford D-(+)-trehalosedihydrat
Artikelnummer. 30018913
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018913 100 g
30018914 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018913 Leverandør Melford Leverandørnr. T82000100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 6138-23-4
  • Molekylformel:C12H22O112H2O
  • Molekylvægt: 378,3
Tekniske data
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H22O11-2H2O
Mængde 100 g