Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalose, vandfri
Beskrivelse
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Trehalose |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +197° (c=7 i vand) |
| Formel vægt | 342.3 |
| Fysisk form | Pulver |