Få mere at vide
D-(+)-trehalose,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477402 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477402 10 g -
11487402 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477402 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215394810
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-23-4
Molekylær formel C12H26O13
Molekylvægt (g/mol) 378.327
InChI nøgle DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonym trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose
Farve Hvid
Analyseprocentområde >99%
Mængde 10 g
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
Formel vægt 378.3
Fysisk form Krystallinsk pulver