Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Trehalose |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | 203,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (ELSD) på tør basis (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15,9742 |
| Specifik rotationstilstand | +197,50 (20,00 °C c=2,H2O) |
| Vis mere |