Få mere at vide
d-trans-Tetramethrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311468
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311468 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311468 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17410010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale d-trans-Tetramethrin
CAS 1166-46-7
Analyt- eller komponentnavne d-trans-Tetramethrin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H25 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R-trans)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide, trans-(+)- (8CI), (+)-trans-Tetramethrin, (3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)methyl d-trans-chrysanthemate, 1R-trans-Tetramethrin, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (+)-trans-chrysanthemate, Biotetramethrin, Rich-d-trans-tetramethrin, d-trans-Tetramethrin
InChI formel InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMIL CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
IUPAC navn (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 331.4061
Mængde 1 ml
Formel vægt 331.1784 g/mol