Få mere at vide
D-delta-Tocopherol, 93%
Artikelnummer. 10391641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391641 100 mg Glasflaske 100mg
11936881 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421051000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-13-1 | C27H46O2 | 402,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-13-1
Molekylær formel C27H46O2
Molekylvægt (g/mol) 402.66
MDL nummer MFCD20486794
InChI nøgle GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Synonym delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
PubChem CID 12444418
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-δ-Tocopherol
Farve Brun til gul
Flammepunkt >93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15,9656
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
IUPAC navn (2S)-2,8-dimethyl-2-[(4S,8S)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Formel vægt 402.65
Procent renhed 93%
Fysisk form Viskøs væske