Få mere at vide
D-Thyroxine, TRC
Artikelnummer. 30137456
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137456 100 mg
18063530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT425605100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-49-0
Molekylær formel C15 H11 I4 N O4
Molekylvægt (g/mol) 776.87
Synonym D-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, D- (8CI), 3,3',5,5'-Tetraiodo-D-thyronine, D-T4, D-Thyroxine, Dextrothyroxine
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMIL N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrothyroxine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m1/s1
Formel vægt 776.6867