Få mere at vide
D-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30454966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454966 5 g
30454753 25 g
30453346 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4055255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-20-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Synonym (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (2R,3S)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic Acid, (R)-Threonine, NSC 46702
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL [C@@H]([C@H](C)O)(C(O)=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Threonine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Mængde 5 g
Formel vægt 119.0582