Få mere at vide
D-Threonine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 119.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |