Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 99 %
Artikelnummer. 11484667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484667 5 g 5g
11494667 25 g 25g
11404677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484667 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21177.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-20-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064269
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Threonine
Smeltepunkt ∼274°C (decomposition)
Beilstein 1721643
Mængde 5 g
Formel vægt 119.12
Optisk rotation +29° (c=5 in Water)
Procent renhed 99%