Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Threonin, 98 %
Artikelnummer. 10071781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071781 5 g Glasflaske 5g
10173531 25 g Glasflaske 25g
10076233 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071781 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 346970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-20-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064269
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Threonine
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 0.3% max.
Andre aminosyrer (TLC) Passes Test
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH)COH
Specifik rotation +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfat 300ppm max.
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Specifik rotationstilstand +28° (20°C c=6,water)
Mængde 5 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller