missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Threonic Acid Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Threonic Acid Calcium Salt |
| CAS | 123249-12-7 |
| Molekylær formel | 2 C4 H7 O5 . Ca |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m11./s1 |
| SMIL | [Ca+2].OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;(2S,3R)-2,3,4-trihydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.269 |
| Formel vægt | 310.021 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?