missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-threo-1-(4-Aminophenyl)-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30309179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309179 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA622670250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-threo-1-(4-Aminophenyl)-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol hydrochloride
CAS 57704-36-6
Molekylær formel C11 H14 Cl2 N2 O3 . Cl H
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14Cl2N2O3.ClH/c12-10(13)11(18)15-8(5-16)9(17)6-1-3-7(14)4-2-6;/h1-4,8-10,16-17H,5,14H2,(H,15,18);1H/t8-,9-;/m1./s1
SMIL Cl.Nc1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn N-[(1R,2R)-1-(4-aminophenyl)-1,3-dihydroxypropan-2-yl]-2,2-dichloroacetamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 329.61
Formel vægt 328.0148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.