Få mere at vide
D-Threitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Threitol |
| CAS | 2418-52-2 |
| Molekylær formel | C4H10O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2R,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vægt | 122.0579 |