Få mere at vide
D-tert-Leucine, TRC
Artikelnummer. 30427949
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30427949 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30427949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13562310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-tert-Leucine
CAS 26782-71-8
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.173
Formel vægt 131.095