Få mere at vide
D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| Mængde | 2 g |
| Formel vægt | 181.087 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |