Få mere at vide
D-tert-leucin, 99%
Artikelnummer. 11398965
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398965 100 mg 100mg
11378965 500 mg 500mg
11388965 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14098.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
D-tert-Leucin anvendes til syntese af aminosyrer f.eks. ved syntese af aldehyder ved dobbeltalkylering af umættede aldiminer af tert-Leu-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-tert-Leucin anvendes til syntese af
aminosyrer f.eks. ved syntese af aldehyder ved dobbeltalkylering af umættede aldiminer af tert-Leu-estere.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26782-71-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00004265
InChI nøgle NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
PubChem CID 6950340
IUPAC navn (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-tert-Leucine
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 1721825
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −7° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%