Få mere at vide
D-tert-leucin, 99%
Artikelnummer. 11378965
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378965 500 mg 500mg
11398965 100 mg 100mg
11388965 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14098.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
D-tert-Leucin anvendes til syntese af aminosyrer f.eks. ved syntese af aldehyder ved dobbeltalkylering af umættede aldiminer af tert-Leu-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-tert-Leucin anvendes til syntese af
aminosyrer f.eks. ved syntese af aldehyder ved dobbeltalkylering af umættede aldiminer af tert-Leu-estere.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26782-71-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00004265
InChI nøgle NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
PubChem CID 6950340
IUPAC navn (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutansyre
SMIL CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-tert-Leucine
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 1721825
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 500 mg
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −7° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%