Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D(-)-Tartaric acid |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 167 °C til 171 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 kg |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer) |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystaller eller Krystallinsk Pulver |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Show More |