Få mere at vide
D(-)-vinsyre (unaturlig vinsyre) 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10745801 250 g Plastflaske 250g
10306930 25 g Glasflaske 25g
10224710 100 g Plastflaske 100g
10794094 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10745801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137862500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-71-7
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00004238
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Tartaric acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 167°C to 171°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandisyre
Formel vægt 150.09
Procent renhed ≥98.5%
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver