Få mere at vide
D(-)-vinsyre, 99%
Artikelnummer. 10306930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306930 25 g Glasflaske 25g
10224710 100 g Plastflaske 100g
10745801 250 g Plastflaske 250g
10794094 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10306930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137860250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-71-7
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00004238
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Tartaric acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 167 °C til 171 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandisyre
Formel vægt 150.09
Procent renhed ≥98.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Tartaric acid (unnatural tartaric acid)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-Tartaric acid