Få mere at vide
d-vinsyre, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15537834 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15527834 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 038605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 87-69-4
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00064207
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale d-Tartaric Acid
IUPAC navn 2,3-dihydroxybutandisyre
Formel vægt 150.09
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Mængde 2.5 kg
Emballage Poly flaske
Fysisk form Krystallinsk
Specifik vægtfylde 1L = 1.76kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid