Få mere at vide
D-(-)-Tartaric acid, 99%
Artikelnummer. p-7081334
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11473614
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11264.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
D-(-)-vinsyre bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-vinsyre anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-71-7
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00004238
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D- (-)-Tartaric acid
pH 1.6
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Beilstein 1725145
Merck Index 14,9068
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99%
Mængde 25 g
Flammepunkt 210°C (410°F)
Lugt Lugtfri
Optisk rotation −13° (c=10 in water)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-(-)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: D-(-)-Tartaric acid