Få mere at vide
D-(-)-Tartaric acid, 99%
Beskrivelse
D-(-)-vinsyre bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(-)-vinsyre anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D- (-)-Tartaric acid |
| pH | 1.6 |
| Smeltepunkt | 166°C to 170°C |
| Beilstein | 1725145 |
| Merck Index | 14,9068 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 150.09 |
| Procent renhed | 99% |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 210°C (410°F) |
| Show More |
Safety and Handling
- D-(-)-Tartaric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Tartaric acid