Få mere at vide
D-(-)-vinsyre, 99%
Artikelnummer. 11473614
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473614 25 g 25g
11483614 100 g 100g
11493614 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473614 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11264.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
D-(-)-vinsyre bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-vinsyre anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Det bruges som en precursor til fremstilling af dets esterderivater som D-vinsyrediethylester, D-vinsyredimethylester og D-vinsyrediisopropylester. Det finder anvendelse i syntesen af chiralt aziridinderivat, et almindeligt mellemprodukt til fremstilling af hydroxyethylamin-klasse HIV-proteaseinhibitorer, dvs. som saquinavir, amprenavir og nelfinavir. Det er meget udbredt i fødevareindustrien som et skummiddel til øl, til regulering af fødevarers surhedsgrad og som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-71-7
Molekylær formel C4H6O6
Molekylvægt (g/mol) 150.09
MDL nummer MFCD00004238
InChI nøgle FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandisyre
SMIL OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D- (-)-Tartaric acid
pH 1.6
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Beilstein 1725145
Merck Index 14,9068
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 150.09
Procent renhed 99%
Mængde 25 g
Flammepunkt 210°C (410°F)
Lugt Lugtfri
Optisk rotation −13° (c=10 in water)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-(-)-Tartaric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Tartaric acid