missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Talose, TRC

Artikelnummer. 30415942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0055601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Talose
CAS 2595-98-4
Molekylær formel C6 H12 O6
Mængde 1 g
Synonym D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.