Få mere at vide
D-Talose, TRC
Artikelnummer. 30411279
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30411279 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30411279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT005560250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale D-Talose
CAS 2595-98-4
Molekylær formel C6 H12 O6
Mængde 250 mg
Synonym D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0634
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.