missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Talose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | D-Talose |
| CAS | 2595-98-4 |
| Molekylær formel | C6 H12 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vægt | 180.0634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?