Få mere at vide
D-Talose-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Talose-1-13C |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1/i1+1 |
| Formel vægt | 181.0667 |