Få mere at vide
D-saccharose (molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10346893
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346893 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10638403 1 kg Poly flaske 1kg
10051413 10 kg Polyspand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346893 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP220212
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til fremstilling af tæthedsgradienter til DNA-ultracentrifugering
D-saccharose er velegnet til fremstilling af densitetsgradienter, der anvendes til oprensning af proteiner og nukleinsyrer ved ultracentrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Alpha vektor Sucrose
Kemisk navn eller materiale D-Sucrose
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
pH 6,5 til 7,5
Antændelsesrest 0.01% max.
Tab ved tørring 0.03% max.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99.9%
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 9012
Specifik rotation +66 to +67° (+ or -)
Opløselighedsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vægt 342.29
Procent renhed ≥99.9%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Fast stof