Få mere at vide
D-(+)-Saccharose, krystaller, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15187004 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 kg
Artikelnummer. 15187004
Brand: JT Baker 4072.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyt og stabiliser værdifulde biokemiske proteiner og strømlin din downstream-behandling med pålidelige, højtydende sukkerarter.
  • Opfylder ACS Reagent Chemical Requirements
  • Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
CAS 57-50-1
Smeltepunkt 169°C to 170°C
Tæthed 1.29 g/cm³ (20°C)
Antændelsesrest ≤ 0.01%
Tab ved tørring ≤ 0.03%
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00006626
Mængde 1 kg
Specifik rotation 66.3 - 66.8 Degree
Synonym Sucrose , D(+)-Saccharose
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
Uopløseligt stof ≤ 0.005%
Titrerbar syre ≤ 0.0008 meq/g