Få mere at vide
D(+)-Sucrose, ACS reagent
Artikelnummer. 10733734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10733734 25 kg 25kg
10647421 1 kg 1kg
10319003 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424500250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, is a disaccharide used in a variety of biochemical applications such as protein purification. It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
  • Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
  • D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
  • Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
  • Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Sucrose
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.01% max.
Tab ved tørring 0.03% max. (105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 25 kg
Specifik rotation +66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O)
Opløselighedsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vægt 342.29
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystaller