Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99+%, til biokemi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10239610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Unit Size:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10239610 1 kg Plastflaske 1kg
10014073 250 g Plastflaske 250g
10238193 5 kg Plast tromle 5kg
13438568 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10239610 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 419760010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Add to basket
Edge
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, er et disakkarid, der bruges i en række biokemiske anvendelser såsom proteinrensning. Det er også kendt som sukker, sukrose, alfa-D-glucopyranoid og D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
• Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
•D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
• Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
• Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Sucrose
Navn note RNAse Free og DNAse Free
Smeltepunkt 190,0 °C til 192,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 342.29
Procent renhed 99+%
Grad Biokemi
Fysisk form Krystaller