Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99+%, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
• Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
•D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
• Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
• Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Sucrose |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Specifik rotation | +66,3° til +67,0° (24 °C, 589 nm) (c=26, H20) |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342.29 |
| Vis mere |