Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10388943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
10388943 250 g 250g
10440111 1 kg 1kg
10702841 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10388943 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 220902500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Edge
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, er et disakkarid, der bruges i en række biokemiske anvendelser såsom proteinrensning. Det er også kendt som sukker, sukrose, alfa-D-glucopyranoid og D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
• Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
•D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
• Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
• Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Sucrose
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Specifik rotation +66,3° til +67,0° (24 °C, 589 nm) (c=26, H20)
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.29
Procent renhed ≥99.0%
Grad Analyse
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller