Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
- Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
- D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
- Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
- Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Sucrose |
| Farve | Farveløs |
| pH | 6.5 to 7.5 (10% soln.) |
| Tab ved tørring | 0.1 % max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.997 |
| Emballage | Fiber tromle |
| Mængde | 25 kg |
| Specifik rotation | (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9° |
| Opløselighedsinformation | 0.0007 % max. Insoluble in Water |
| Vis mere |