Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, til biokemi
Artikelnummer. 10532934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
Artikelnummer. 10532934
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, is a disaccharide used in a variety of biochemical applications such as protein purification. It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D(+)-saccharose er et disaccharidkulhydrat
  • Det er også kendt som sukker, saccharose, alfa-D-glucopyranosid og D-(+)-saccharose
Applikationer
  • D(+)-saccharose kan anvendes til protein- og nukleinsyreoprensning
  • Dens fedtsyreestere har laboratorieforskningsapplikationer i transdermale systemer
  • Det bruges også til saccharosegradientcentrifugering, som kan anvendes til selektiv isolering af Nocardia-arter fra jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-50-1
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00006626
InChI nøgle CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Sucrose
Smeltepunkt 190.0°C to 192.0°C
Farve Farveløs
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Tab ved tørring 0.1 % max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.7% min. (HPLC)
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 31424
Merck Index 159012
Specifik rotation (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formel vægt 342.29
Procent renhed 99.7%
Grad Biokemi
Uopløseligt stof 0.0007% max. (in water)
Fysisk form Væske